Learn More
Fisherbrand™ Saugfähige Unterlagen
GREENER_CHOICE
Hochabsorbierende Fasern saugen verschüttete Flüssigkeiten auf.
Marke:  Fisherbrand™ 55036-00
358.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11917964
  • 463.00 CHF / 125 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zur raschen Aufnahme von Flüssigkeiten und zur Verhinderung einer Ausbreitung von Verschüttungen
  • Liegen flach auf der Tischplatte an, ohne zu verrutschen
  • Das dämpfende Oberflächenmaterial reduziert Beschädigungen empfindlicher Laborgeräte auf ein Minimum
  • Chemikalienbeständige Schutzfolie aus Polyethylen
  • Die Deckschicht aus Spinnvlies sorgt selbst bei Nässe für lange Haltbarkeit.
  • Absorption von bis zu 750 ml/m2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Saugfähige Unterlage
750 ml/m2
910 mm
510 mm
Zur raschen Aufnahme von Flüssigkeiten und zur Verhinderung einer Ausbreitung von Verschüttungen
Polyethylen
36 Zoll
20 in.
910 x 510 mm (36 x 20 in.)
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Saugfähige Unterlagen > Matte36 L x20 Zoll B (91 x51 cm); 25/Packung