Learn More
Fisherbrand™ Spülflaschen, leicht zusammenzudrücken, 500 ml
GREENER_CHOICE
Leicht zu befüllen und sofort einsatzbereit
32.75 CHF - 76.65 CHF
Spezifikation
Fassungsvermögen 500 ml (17 oz.)
Kapazität (metrisch) 500 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 17 oz.
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,99 in.
Material LDPE
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 13
Produktcode Marke Farbe Chemical Label Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Chemical Label Preis Menge & Verfügbarkeit  
11755243
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
302402-0515
Divers Assorted Solvents
51.55 CHF
6 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11765243
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
302402-0520
Divers Assorted Cleaning
50.80 CHF
6 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11765233
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
302402-0503
Blau Deionized Water
35.80 CHF
6 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11725243
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
302402-0509
Blau Soap
32.75 CHF
6 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11745243
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
302402-0511
Blau Water
38.80 CHF
6 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11775233
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
302402-0504
Blau Distilled Water
50.90 CHF
6 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11705243
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
302402-0507
Grün Methanol
32.75 CHF
6 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11715243
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
302402-0508
Naturfarben Saline
32.75 CHF
6 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11735243
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
302402-0510
Naturfarben Universal
34.60 CHF
6 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11755233
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
302402-0502
Naturfarben Sodium Hypochlorite (Bleach)
32.75 CHF
6 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11785233
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
302402-0505
Naturfarben Ethanol
35.95 CHF
6 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11745233
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
302402-0501
Rot Acetone
34.60 CHF
6 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11795233
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
302402-0506
Gelb Isopropanol
76.65 CHF
6 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Einfach zu füllen und gebrauchsfertig
  • Weithals
  • Durchscheinend und spritzfrei
  • Mit leicht ablesbaren farbkodierten Siebdruck-Etiketten
  • Spitze kann zur Durchflusserhöhung zugeschnitten werden
  • Nach Gebrauch gleichen die Flaschen den Druck aus, ohne dass sie tropfen
Die Etiketteninformationen umfassen:
  • Chemische Bezeichnung
  • Codes und Symbole der National Fire Protection Association (NFPA)
  • CAS-Nummer (Chemical Abstracts Service Nummer)
  • Gefahrencodes
  • Informationen zur Laborschutzausrüstung
  • Informationen zum Zielorgan
  • Empfohlener Füllstand
  • LDPE-Recyclingcode
  • Text Flaschenvolumen nur zur Dispensierung, nicht zur Lagerung empfohlen
Nicht empfohlen für die Verwendung über 60 °C (140 °F).
Bestellinformation
Lieferbar in Packungen zu jeweils sechs Stück mit derselben Beschriftung oder als Sortiment mit sechs verschiedenen Lösungsmitteln (jeweils eine mit der Beschriftung Aceton, deionisiertes Wasser, Ethanol, Isopropanol, Methanol und Universal) oder als Sortiment mit sechs verschiedenen Reinigungsmitteln (jeweils eine mit der Beschriftung Aceton, Bleichmittel, deionisiertes Wasser, Salzlösung, Seife und Universalflasche).
Spezifikation
Spezifikation
500 ml (17 oz.)
17 oz.
LDPE
Nicht autoklavierbar
Weit
173 mm
6,81 in.
76 mm
500 ml
2,99 in.
Ja
Nein
Zylindrisch
Spülflasche
38 bis 415 mm
Nein
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Spülflaschen, leicht zusammenzudrücken, 500 ml