Learn More
Fisherbrand™ Spülflaschen, leicht zusammenzudrücken, 500 ml
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11745243
Blau, Water
Click to view available options
Farbe:
Blau
Divers
Gelb
Grün
Naturfarben
Rot
Chemical Label:
Acetone
Assorted Cleaning
Assorted Solvents
Deionized Water
Distilled Water
Ethanol
Isopropanol
Methanol
Saline
Soap
Sodium Hypochlorite (Bleach)
Universal
Water
Includes
Lieferung mit farbigen Verschlüssen aus Polypropylen mit PTFE-Membran (außer 02-897-2. Diese Ausführung wird mit HDPE-Verschluss geliefert).
Leicht zu befüllen und sofort einsatzbereit
Einfach zu füllen und gebrauchsfertig
  • Weithals
  • Durchscheinend und spritzfrei
  • Mit leicht ablesbaren farbkodierten Siebdruck-Etiketten
  • Spitze kann zur Durchflusserhöhung zugeschnitten werden
  • Nach Gebrauch gleichen die Flaschen den Druck aus, ohne dass sie tropfen
Die Etiketteninformationen umfassen:
  • Chemische Bezeichnung
  • Codes und Symbole der National Fire Protection Association (NFPA)
  • CAS-Nummer (Chemical Abstracts Service Nummer)
  • Gefahrencodes
  • Informationen zur Laborschutzausrüstung
  • Informationen zum Zielorgan
  • Empfohlener Füllstand
  • LDPE-Recyclingcode
  • Text Flaschenvolumen nur zur Dispensierung, nicht zur Lagerung empfohlen
Nicht empfohlen für die Verwendung über 60 °C (140 °F).
Bestellinformation
Lieferbar in Packungen zu jeweils sechs Stück mit derselben Beschriftung oder als Sortiment mit sechs verschiedenen Lösungsmitteln (jeweils eine mit der Beschriftung Aceton, deionisiertes Wasser, Ethanol, Isopropanol, Methanol und Universal) oder als Sortiment mit sechs verschiedenen Reinigungsmitteln (jeweils eine mit der Beschriftung Aceton, Bleichmittel, deionisiertes Wasser, Salzlösung, Seife und Universalflasche).
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 500 ml, 17 oz.
Kapazität (metrisch) 500 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 17 oz.
Farbe Blau
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,99 in.
Enthält PTFE-Membran
Material LDPE
Verschlussfarbe Blau
Zertifizierung/Konformität ISO 13485:2003
Closure Included Ja
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Graduated Nein
Öffnung Weit
Form Zylindrisch
Höhe (metrisch) 173 mm
Produkttyp Spülflasche
Höhe (angloamerikanisch) 6,81 in.
Chemical Label Water
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 38 bis 415 mm
Durchmesser (metrisch) 76 mm
Verschlusstyp Schraubverschlüsse aus Polypropylen
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Name des Produkts
Fisherbrand™ Spülflaschen, leicht zusammenzudrücken, 500 ml >