Learn More
Fisherbrand™ 3/8 in. Dot Labels
GREENER_CHOICE
Fisher branded Cryogenic Storage Labels use a special adhesive that is designed to withstand extreme cold temperatures as low as -196°C (-311°F). Our cryo labels can be printed/written on and will not bleed, smudge or smear–perfect for identifying specimens after long periods of cryogenic storage.
16.00 CHF - 17.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Rolle mit Punkt-Etiketten
Sterilität Unsteril
Menge 1000/Rolle
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,37 in.
Durchmesser (metrisch) 9,55 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 11
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
17887211
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
11010227
Blau
16.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17817221
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
11010230
Grün
16.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17897211
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
11010228
Braun
16.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
17807221
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
11010229
Gold
16.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17827221
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
11010231
Lavendel
16.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17837221
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
11010232
Orange
16.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17847221
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
11010233
Rosa
17.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17857221
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
11010234
Violett
16.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17877221
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
11010236
Silber
16.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17887221
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
11010237
Gelb
16.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17867221
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
11010235
Rot
16.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Etiketten können bedruckt/beschrieben werden und verlaufen, verschmieren oder verwischen nicht – ideal für die Identifizierung von Proben nach langer Kryoragerung.
Spezifikation
Spezifikation
Rolle mit Punkt-Etiketten
1000/Rolle
9,55 mm
Unsteril
0,37 in.
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 3/8 in. Dot Labels