Learn More
Fisherbrand™ 3/8 in. Dot Labels
Fisher branded Cryogenic Storage Labels use a special adhesive that is designed to withstand extreme cold temperatures as low as -196°C (-311°F). Our cryo labels can be printed/written on and will not bleed, smudge or smear–perfect for identifying specimens after long periods of cryogenic storage.
Marke: Fisherbrand™ 11010228
Beschreibung
- Etiketten können bedruckt/beschrieben werden und verlaufen, verschmieren oder verwischen nicht – ideal für die Identifizierung von Proben nach langer Kryoragerung.
Spezifikation
Braun | |
Unsteril | |
0,37 in. |
Rolle mit Punkt-Etiketten | |
1000/Rolle | |
9,55 mm |