Learn More
Fisherbrand™ HDPE-Szintillationsröhrchen mit Polypropylen-Verschluss, 20 ml
Für alle gängigen Arbeitsflächen.
209.00 CHF - 319.00 CHF
Spezifikation
Material (Auskleidung) | Metallfolie/Zellstoff |
---|---|
Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1,1 in. |
Farbe | Weiß |
Außendurchmesser (metrisch) | 28 mm |
Material | HDPE |
Produktcode | Marke | Verpackungsart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verpackungsart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12361599
|
Fisherbrand™
FS58501-20 |
Großpackung |
319.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12351599
|
Fisherbrand™
FS58504-20 |
Großpackung, Kappen angebracht |
210.00 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12341599
|
Fisherbrand™
FS58512-20 |
Lose, Kappen separat |
209.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Passt zu allen gängigen Zählern
Weiße Kappen aus Polypropylen.
- Mit geringen Hintergrundzählungen und ausgezeichneter Lichttransmission
- Beständig gegen Undichtheiten und Anschwellen durch Zersetzung von Lösungsmittel
- Kappen passen auf GPI-22-400-Gewinde und können markiert werden
Bestellinformation
Außendurchmesser x H (mit Verschluss): 1.125 x 2.375 in. (28 x 61 mm). Die Fläschchen mit aufgesetzten Verschlüssen sind in Schrumpffolie auf fünf Tabletts zu jeweils 100 Stück pro Karton verpackt. Wenn die Verschlüsse nicht aufgesetzt sind, werden die Fläschchen in Schrumpffolie auf Tabletts zu 100 Stück pro Karton und die Verschlüsse in fünf Polybeuteln zu jeweils 100 Stück verpackt. Auch als Großpackung mit Fläschchen und Verschlüssen zu jeweils 1000 Stück lieferbar.
Spezifikation
Metallfolie/Zellstoff | |
Weiß | |
HDPE | |
Für geringe Hintergrundzählung und ausgezeichnete Lichtdurchlässigkeit. Passt zu allen üblichen Zählern | |
0,67 oz. | |
Polypropylen | |
61 mm | |
GPI 22-400-konform |
1,1 in. | |
28 mm | |
20 ml | |
2,4 in. | |
20 mL | |
Schraubverschluss | |
Szintillationsfläschchen | |
Ja |