Learn More
Fisherbrand™ HDPE-Szintillationsröhrchen mit Polypropylen-Verschluss, 20 ml
Für alle gängigen Arbeitsflächen.
Marke:  Fisherbrand™ FS58501-20
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12361599
  • 319.00 CHF / 1000 Stück
Verfügbar ab: 30-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Passt zu allen gängigen Zählern
Weiße Kappen aus Polypropylen.
  • Mit geringen Hintergrundzählungen und ausgezeichneter Lichttransmission
  • Beständig gegen Undichtheiten und Anschwellen durch Zersetzung von Lösungsmittel
  • Kappen passen auf GPI-22-400-Gewinde und können markiert werden
Bestellinformation
Außendurchmesser x H (mit Verschluss): 1.125 x 2.375 in. (28 x 61 mm). Die Fläschchen mit aufgesetzten Verschlüssen sind in Schrumpffolie auf fünf Tabletts zu jeweils 100 Stück pro Karton verpackt. Wenn die Verschlüsse nicht aufgesetzt sind, werden die Fläschchen in Schrumpffolie auf Tabletts zu 100 Stück pro Karton und die Verschlüsse in fünf Polybeuteln zu jeweils 100 Stück verpackt. Auch als Großpackung mit Fläschchen und Verschlüssen zu jeweils 1000 Stück lieferbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Metallfolie/Zellstoff
Weiß
HDPE
Für geringe Hintergrundzählung und ausgezeichnete Lichtdurchlässigkeit. Passt zu allen üblichen Zählern
Großpackung
20 mL
Schraubverschluss
Szintillationsfläschchen
Ja
1,1 in.
28 mm
20 ml
2,4 in.
0,67 oz.
Polypropylen
61 mm
GPI 22-400-konform
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ HDPE-Szintillationsröhrchen mit Polypropylen-Verschluss, 20 ml > Großpackung