Learn More
Fisherbrand™ 200 Series Safety Glasses
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Rahmenfarbe:
Schwarz
Beschreibung
Kostengünstiger, leichter Schutz
- Einteilige Linse sorgt für ein vollständiges und ungehindertes Sichtfeld
- Absorbiert >99,9 % des schädlichen UV-Lichts
- Eingegossene Seitenschutze und Gesichtsschutze
- Verstellbare scharnierlose Bügel
Certifications
CSA-geprüft.
Compliance
Meets ANSI* Z87.1 and Z80.3 standards.
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ANSI Z87.1, ANSI Z80.3 |
Linsenfärbung | Clear |
Produkttyp | Schutzbrille |
Rahmenfarbe | Schwarz |
Art des Seitenschilds | Einstellbar; scharnierlos |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 200 Series Safety Glasses >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur