Learn More
Fisherbrand™ Visitorspec Schutzbrille
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Unbeschichtete Gläser
Beschreibung
Ideal zum Schutz von Besuchern in industriellen oder medizinischen Umgebungen.
- Kostengünstige Schutzbrille
- 100 % stoßfestes Polycarbonat mit umlaufenden Gläsern und blauen Bügeln
- Transparente Gläser absorbieren >99,9 % des schädlichen UV-Lichts.
- Unbeschichtete Gläser
- Passt über die meisten Brillen
Compliance
Entspricht ANSI™ Z87.1-2010-Normen Standards.
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Entspricht ANSI Z87.1-2003-Normen Standards. |
Linsenbeschichtung | Unbeschichtet |
Rahmenfarbe | Blau |
Art des Seitenschilds | Nicht einstellbare Länge |
Lens Material | Polycarbonat |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Visitorspec Schutzbrille >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur