Learn More
Fisherbrand™ Zubehörsets für Vortexmischer
Für die Verwendung mit Fisherbrand Vortexmischern.
123.00 CHF - 213.00 CHF
Produktcode | Marke | Produkttyp | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15726949
|
Fisherbrand™
80862996 |
Mikroröhrchen- und Mikrotiterplatten-Satz aus Schaumstoff, mit Halter | Ein Mikroröhrchenhalter, ein Mikrotiterplattenhalter und ein Einsatzhalter |
123.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15756939
|
Fisherbrand™
80862989 |
Rohrhalterungskit aus Schaumstoff, mit Halter | Halter für Röhrchen mit 9 bis 13 mm, 14 bis 19 mm und 20 bis 25 mm, flacher Formeinsatz, Gefäßkabelbaum, Einsatzhalter |
213.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15766959
|
Fisherbrand™
80863010 |
Mikroröhrchen-Kit | Schaumeinsatz und Einsatzhalterung |
123.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Descripción
Auch kompatibel mit Modellen anderer Hersteller'; Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem Fisher Scientific Kundendienstvertreter.
Röhrchenhalter-Kit mit Halter
- Inklusive 3 Schlauchhalter (für 9 - 13 mm-, 14 - 19 mm und 20 - 25 mm-Röhrchen), ein flacher Schaumstoffeinsatz, zwei Gefäßgeschirre und eine Einsatzhalterung (Kat. Nr. 02-215-393, -394, -395, -397, -392, -391)
- Enthält einen Mikroröhrchenhalter, einen Mikrotiterplatten-Halter und einen Einsatzhalter (Kat Nr. 02-215-386, -387, -391)
- Kombination aus (48) 0.25 bis 2 ml-Mikroröhrchen; enthält Schaumstoffeinsatz und Einsatzhalter
Zum Mischen von 96-Well-Platten oder Deepwell-Blöcken; enthält Schaumstoffeinsatz und Einsatzhalter
Especificaciones
Vortexmischer |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.