Learn More
Fisherbrand™ Zubehörsets für Vortexmischer
83.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Auch kompatibel mit Modellen anderer Hersteller'; Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem Fisher Scientific Kundendienstvertreter.
Röhrchenhalter-Kit mit Halter
- Inklusive 3 Schlauchhalter (für 9 - 13 mm-, 14 - 19 mm und 20 - 25 mm-Röhrchen), ein flacher Schaumstoffeinsatz, zwei Gefäßgeschirre und eine Einsatzhalterung (Kat. Nr. 02-215-393, -394, -395, -397, -392, -391)
- Enthält einen Mikroröhrchenhalter, einen Mikrotiterplatten-Halter und einen Einsatzhalter (Kat Nr. 02-215-386, -387, -391)
- Kombination aus (48) 0.25 bis 2 ml-Mikroröhrchen; enthält Schaumstoffeinsatz und Einsatzhalter
Zum Mischen von 96-Well-Platten oder Deepwell-Blöcken; enthält Schaumstoffeinsatz und Einsatzhalter
Spezifikation
0,25 bis 2 ml | |
Vortexmischer | |
48 |
Mikroröhrchen-Kit | |
Schaumeinsatz und Einsatzhalterung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Zubehörsets für Vortexmischer > Mikroröhrchen-Kit
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur