Learn More
Fisherbrand™ TRACEABLE™ UVA LIGHT METER W/RS-23
Anwenderfreundliches Messgerät mit einer breitbandigen UV-Wellenlänge von 320 bis 390 nm.
Marke:  Fisherbrand™ 3253
Artikelnummer. 11734266
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Includes: Messgerät, Fotozelle mit einem Durchmesser von 0.75 Zoll (1.9 cm), 9 V-Batterie, 40 Zoll (1 m) Kabel und RS-232-Ausgang für den Anschluss an IBM™-kompatible Computer oder Datenlogger.
Beschreibung
Beschreibung
Anwenderfreundliches Messgerät mit einer breitbandigen UV-Wellenlänge von 320 bis 390 nm.
Drei Bereiche
  • 0 bis 199.9 μW/cm2 (0.1 μW/cm2 Auflösung)
  • 1 bis 19.99 mW/cm2 (0.01 mW/cm22 Auflösung) 1 bis 1.999 mW/cm2 (0.001 mW/cm22 Auflösung)
  • Genauigkeit von ±2 % des Skalenendwerts plus zwei Ziffern
Eigenschaften
  • Komfortable Bedienung und Datenspeicherung
  • Mit der DATA HOLD-Taste können Sie die Anzeige anhalten und Messwerte erfassen
  • Eine Präzisions-Photodiode und Farbkorrekturfilter ermöglichen kosinus- und farbkorrigierte Messungen
  • Speicherung der höchsten, niedrigsten und mittleren Messwerte per Knopfdruck
  • RS-232 Anschluss für den Anschluss an den Computer, optionales Datenerfassungssystem 06-661-22, optionales Datenlogger-System 06-662-72 (separat erhältlich)
Bestellinformation
Abmessungen: 1.25 x 3 x 7 in. (3.2 x 7.6 x 17.8 cm); Gewicht: 269 g (9.5 oz.); Optionales Zubehör (online erhältlich): DAS-3 Datenerfassungssystem 11-661-22 (Erfassung, Monitoranzeige und Speicherung von Messwert auf jedem IBM™-kompatiblen Computer)
Certifications
Traceable Zertifikat mit individueller Seriennummer wird durch ein Kalibrierlabor (akkreditiert durch A2LA™ und zertifiziert nach ISO 17025) zur Bestätigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Standards bereitgestellt.
Spezifikation
Spezifikation
UV-Lichtmessgerät
Die Genauigkeit wird mit eine Traceable™ Bescheinigung mit individueller Seriennummer bestätigt, die durch ein A2LA™-akkreditiertes und nach ISO 17025 zertifiziertes Kalibrierlabor ausgestellt wurde. Sie bestätigt zugleich die Rückverfolgbarkeit nach NIST™-Normen.
3.2 cm
7 in.
0 bis 199.9 uW/cm2, 1 bis 19.99 mW/cm2, 1 bis 1.999 mW/cm2
320 bis 390 nm
7.62 cm
± 2 % Skalenendwert plus zwei Ziffern
RS-232-Port
Messgerät, Fotozelle mit Durchmesser 0.75 Zoll (1.9 cm), 9 V-Batterie, Kabel mit Länge 40 Zoll (1 m) und RS-232-Ausgang für den Anschluss an IBM™-kompatible Computer oder Datenlogger.
17.78 cm
0.1 μW/cm2, 0.01 mW/cm2, 1 bis 1.999 mW/cm2
3 in.
Name des Produkts
Fisherbrand™ TRACEABLE™ UVA LIGHT METER W/RS-23 > Fisher Scientific UV-Lichtmessgerät