Learn More
Fisherbrand™ TRACEABLE™ LIGHT METER PEN
Dual range and easy operation.
Marke:  Fisherbrand™ 3247
Artikelnummer. 11764266
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Includes: Four AAA batteries
Beschreibung
Beschreibung
  • Resolution: 0.1 (0 to 1860 ft. candles); 1 (0 to 20,000 Lux)
  • Accuracy: +5% of reading +5
  • Tough ABS plastic housing with O-ring seal and membrane keypad to keep out dust and dirt
  • Hold button freezes the reading on display
  • Easy-to-read, high contrast 0.357 in. high LCD digits
  • Rugged ABS plastic case measures 1.5 x 8 x 1.5 in.
  • Weight: 5 oz. (141.7g)
Certifications
Traceable-Bescheinigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Normen mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten ISO 17025-Kalibrierlabor.
Spezifikation
Spezifikation
Light Meter Pen
Individually serial-numbered Traceable Certificate is provided from an ISO 17025 calibration laboratory accredited by A2LA™; indicates traceability to standards provided by NIST™.
Four “AAA” batteries
3.8 cm
1 (0 to 20,000 Lux)
141.7 g
3.8 cm
+5% of reading +5
20.32 cm
1.5 in.
0.1 (0 to 1860 ft. candles)
5 oz.
1.5 in.
High-contrast LCD
Name des Produkts
Fisherbrand™ TRACEABLE™ LIGHT METER PEN > Light Meter Pen