Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Zeitschaltuhren/Stoppuhren
Bemerkenswerte Zeitschaltuhren mit großer Anzeige.
32.08 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Abwärtszähler |
---|---|
Zeitbereich | 99 h 59 min 59 s |
Alarms | 1 Min. |
Display | LCD |
Abmessungen (L x B x H) | 5.71 x 6.35 x 1.27 cm |
Produktcode | Marke | Enthält | Zeitbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Zeitbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11795863
|
Fisherbrand™
90013-00 |
Magnetische Rückseite, Klappständer, Befestigungsklammer, Öffnung zur Befestigung eines Tragebands, Batterie, Uhr- und Speicherfunktion | 99 h 59 min 59 s |
32.08 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Countdown von 99 Minuten, 59 Sekunden
- Der Alarm kann manuell oder automatisch nach einer Minute stummgeschaltet werden
- Das erweiterte Modell ist mit Speicher und Uhr ausgestattet
Bestellinformation
Abmessungen: (L x B x H) 6.4 x 5.6 x 1.3 cm, Gewicht: 1.5 oz. (42.5 g).
Certifications
Traceable™-Bescheinigung mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten und nach ISO 17025 zertifizierten Kalibrierlabor. Sie bestätigt zugleich die Rückverfolgbarkeit nach NIST™-Normen.
Spezifikation
Abwärtszähler | |
1 Min. | |
5.71 x 6.35 x 1.27 cm | |
5.71 cm | |
6.35 cm | |
0,37 in. | |
0.93 cm |
99 h 59 min 59 s | |
LCD | |
2,25 in. | |
2,5 in. | |
0,5 in. | |
1.27 cm | |
NIST |