Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Zeitschaltuhren/Stoppuhren
28.73 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24165" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Includes: Magnetische Rückseite, Klappständer, Befestigungsklammer, Öffnung zur Befestigung eines Tragebands, Batterie, Uhr- und Speicherfunktion
Beschreibung
Timer; Countdown; Etappe; Zeit; Alarm; Stopp/Pause; verstrichen; Zeitmesser; Taktgeber; Uhr; ChronographBestellinformation
Abmessungen: (L x B x H) 6.4 x 5.6 x 1.3 cm, Gewicht: 1.5 oz. (42.5 g).
Certifications
Traceable™-Bescheinigung mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten und nach ISO 17025 zertifizierten Kalibrierlabor. Sie bestätigt zugleich die Rückverfolgbarkeit nach NIST™-Normen.
Spezifikation
Abwärtszähler | |
1 Min. | |
LCD | |
5.71 x 6.35 x 1.27 cm | |
5.71 cm | |
6.35 cm | |
0,37 in. | |
0.93 cm | |
42,52 g | |
NIST |
99 h 59 min 59 s | |
0,01 % | |
Silberoxid | |
2,25 in. | |
2,5 in. | |
0,5 in. | |
1.27 cm | |
1,5 oz. | |
Magnetische Rückseite, Klappständer, Befestigungsklammer, Öffnung zur Befestigung eines Tragebands, Batterie, Uhr- und Speicherfunktion |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Traceable™ Zeitschaltuhren/Stoppuhren > Erweitertes Modell
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur