Learn More
Includes: Zwei AAA-Batterien
Beschreibung
Übertragen und Wiegen von Kristallen, Granulaten, Feststoffen, Flüssigkeiten, Präzipitaten, Chemikalien und teuren Substanzen.
- Die Waage mit Digitalanzeige ist im gut zu fassenden Griff untergebracht
- Soft-Touch-Tasten im Griff mit drei Positionen für Tara, Festhalten von Werten im Display und Umrechnung von Gramm in Unzen
- LCD-Anzeige weist auf niedrigen Batterieladestatus hin
- Große Schaufel verhindert Verschütten von Proben
- Substanzen können übertragen werden, ohne dass sie an dem chemikalien- und korrosionsbeständigen ABS-Kunststoff haften bleiben
- Schaufel fasst 32 ml/1.1 fl. oz und das Schaufelvolumen beträgt 32 cm3/1.95 Kubikin., kann von der Waage abgenommen und in der Spülmaschine gereinigt werden
- Graduierungen auf der Schaufel von 5 bis 30 ml
- Wägebereich: 0.0 bis 300.0 g (0.0 bis 10.580 oz.) Lesbarkeit: 0.1 g (0.005 oz.)
- Reproduzierbarkeit bei waagerechter Ausrichtung: 0.1 g
- Tarierbereich: 0 bis 450 g
- Linearität: ±0.2 g
- Abmessungen: 9 × 2 × 1 in. (22.9 × 5.1 × 2.5 cm)
- Gewicht: 85 g (3 oz.)
Certifications
Traceable™-Bescheinigung mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten und nach ISO 17025 zertifizierten Kalibrierlabor. Sie bestätigt zugleich die Rückverfolgbarkeit nach NIST™-Normen.
Spezifikation
Soft-Touch-Tasten | |
ISO 17025, A2LA, NIST | |
LCD | |
Zwei AAA-Batterien | |
ABS-Kunststoff | |
0,1 g | |
9 in. | |
2 in. | |
1 in. | |
0,17 lb. |
AAA | |
300 g | |
0.1g | |
± 0,2 g | |
3475 | |
Spatelwaage | |
22.9 cm | |
5.1 cm | |
2.5 cm | |
0,08 kg |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
30Stunden
10Minuten
36Sekunden
55
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Traceable™ SpatulaBalance™ > Digitaler Balance-Spatel; Wägebereich: 0 bis 300 g
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur