Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Messgeräte für relative Feuchtigkeit/Temperatur
Zur Überwachung der Luftbedingungen in Klimaschränken, Lagerbereichen für Chemikalien, Reinräumen, Inkubatoren und Lagerräumen.
63.10 CHF - 167.00 CHF
Spezifikation
Luftfeuchtigkeitsbereich | 25 bis 95 % |
---|---|
Auflösung | 0,01 |
Genauigkeit | ±3%RH (25 to 75)%RH, ±5%RH otherwise |
Temperaturbereich (metrisch) | 0 °C bis 50 °C |
Temperaturgenauigkeit | ±1°C (0 to 40°C) otherwise ±2°C |
Produktcode | Marke | Typ | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11764186
|
Fisherbrand™
61018-40 |
Nur digitaler Feuchtigkeitsmesser | 10 cm |
63.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11774186
|
Fisherbrand™
61018-41 |
Digitaler Feuchtigkeits-/Temperaturmesser ohne Speicherfunktion | 96 cm |
68.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11765843
|
Fisherbrand™
90008-26 |
Digitaler Feuchtigkeits-/Temperaturmesser mit Speicherfunktion | 10 cm |
167.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Die Fisher Scientific™ Traceable™ Messgeräte für relative Luftfeuchtigkeit/Temperatur ermöglichen Ihnen die Überwachung der Luftbedingungen in Klimaschränken, Lagerbereichen für Chemikalien, Reinräumen, Inkubatoren und Lagerräumen.
- Feuchtigkeitsbereich: 25 bis 95 % RH, Genauigkeit: ±3 % (Mittelbereich) bis ±5 % (äußerer Mittelbereich)
- Durchgehende gleichzeitige Anzeige für relative Feuchtigkeit (11 - 661 - 11) oder Feuchtigkeit/Temperatur (11 - 661 - 12) mit besonders großen Ziffern , 0.62 in.hoch (1.5 cm)
- Hergestellt aus hochschlagfestem, chemikalienbeständigem ABS-Kunststoff
Mit Temperaturanzeige
- Temperaturanzeige in °C oder °F, Messbereich 0 bis 50 °C (32 bis 122 °F) mit einer Genauigkeit von ±1 °C/°F
- Abmessungen 0.75 x 3.25 x 7 in. (L x B x H)(2 x 8 x 18 cm)
- Nettogewicht: 5 oz. (142 g)
- Mit Wandhalterung
Mit Temperaturanzeige und dualem Min./Max. Speicher
- Temperaturanzeige in °C and °F, Messbereich von 0 bis 50 °C (32 bis 122 °F) mit einer Genauigkeit von ±1 °C/°F
- Der Min/Max-Speicher ermöglicht eine Luftüberwachung über Nacht, an Wochenenden oder für nahezu jeden anderen Zeitraum
- Abmessungen 0.62 x 2.62 x 3.87 in. (L x B x H)(2 x 7 x 10 cm)
- Nettogewicht: 2 oz. (57 g)
- Wandhalterung und Tischständer im Lieferumfang enthalten
Certifications
Inklusive Traceable®-Zertifikat, das die Rückführbarkeit gemäß den Normen des National Institute of Standards and Technology (NIST™) anzeigt. Kalibriert durch ein A2LA™ akkreditiertes und nach ISO 17025 zertifiziertes Kalibrierlabor.
Compliance
Kat.- Nr. 11-661-13 erfüllt bundesrechtliche Anforderungen für CLIA-Spezifikationen 493.1207 für das Überwachen von Temperatur und Feuchtigkeit in klinischen Laboren.
Spezifikation
25 bis 95 % | |
±3%RH (25 to 75)%RH, ±5%RH otherwise | |
±1°C (0 to 40°C) otherwise ±2°C | |
ABS-Kunststoff | |
Festkörper | |
1 °F | |
1.57 cm | |
7 cm | |
Zur Überwachung der Luftbedingungen in Klimaschränken, Lagerbereichen für Chemikalien, Reinräumen, Inkubatoren und Lagerräumen | |
ISO 17025, A2LA, NIST |
0,01 | |
0 °C bis 50 °C | |
LCD | |
Speicherung und Abruf der minimalen/maximalen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte, sekündliche Aktualisierung der Anzeige | |
32 bis 122 °F | |
0,62 in. | |
2,62 in. | |
2,5 oz. | |
Wandbefestigung, Tischständer, Anzeige umschaltbar zwischen +read °F/°C, schnell ansprechende Festkörperfühler und zwei Batterien Typ AAA |