Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Messgeräte für relative Feuchtigkeit/Temperatur
Zur Überwachung der Luftbedingungen in Klimaschränken, Lagerbereichen für Chemikalien, Reinräumen, Inkubatoren und Lagerräumen.
Marke: Fisherbrand™ 61018-41
Descripción
Die Fisher Scientific™ Traceable™ Messgeräte für relative Luftfeuchtigkeit/Temperatur ermöglichen Ihnen die Überwachung der Luftbedingungen in Klimaschränken, Lagerbereichen für Chemikalien, Reinräumen, Inkubatoren und Lagerräumen.
- Luftfeuchtigkeitsbereich: 25 bis 95 % RH, Genauigkeit: ±3 % (Mittelbereich) bis ±5 % (Außenmittelbereich)
- Kontinuierliche und gleichzeitige Anzeige der relativen Luftfeuchtigkeit (11-661-11) oder Luftfeuchtigkeit/-temperatur (11-661-12) in besonders großen, 0,62 in. (1,5 cm) hohen Ziffern
- Aus stabilem, chemikalienbeständigem ABS-Kunststoff
Mit Temperaturanzeige
- Temperaturanzeige in °C oder °F; Bereich von 0 °C bis 50 °C (32 °F bis 122 °F) mit ±1 °C/°F Genauigkeit
- Misst 0,75 L x 3,25 B x 7 in. H (2 x 8 x 18 cm)
- Nettogewicht: 5 oz. (142g)
- Inklusive Wandhalterung
Mit Temperaturanzeige und dualem Min./Max. Hauptspeicher
- Temperaturanzeige in °C und °F; Bereich von 0 °C bis 50 °C (32 °F bis 122 °F) mit ±1 °C/°F Genauigkeit
- Mindest- und Maximalspeicher ermöglichen die Luftüberwachung über Nacht, an Wochenenden oder für praktisch jeden anderen Zeitraum
- Misst 0,62 L x 2,62 B x 3,87 Zoll H (2 x 7 x 10 cm)
- Nettogewicht: 2 oz. (57g)
- Wandhalterung und Tischständer im Lieferumfang enthalten
Certifications
Inklusive Traceable®-Zertifikat, das die Rückführbarkeit gemäß den Normen des National Institute of Standards and Technology (NIST™) anzeigt. Kalibriert durch ein A2LA™ akkreditiertes und nach ISO 17025 zertifiziertes Kalibrierlabor.
Compliance
Kat.- Nr. 11-661-13 erfüllt bundesrechtliche Anforderungen für CLIA-Spezifikationen 493.1207 für das Überwachen von Temperatur und Feuchtigkeit in klinischen Laboren.
Especificaciones
Digitaler Feuchtigkeits-/Temperaturmesser ohne Speicherfunktion | |
0,01 | |
0 °C bis 50 °C | |
LCD | |
Speicherung und Abruf der minimalen/maximalen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte, sekündliche Aktualisierung der Anzeige | |
32 bis 122 °F | |
0,62 x 2,62 x 37,87 in. (1,57 x 7 x 96 cm) | |
1.57 cm | |
7 cm | |
96 cm | |
0.07 kg | |
Wandbefestigung, Tischständer, Anzeige umschaltbar zwischen +read °F/°C, schnell ansprechende Festkörperfühler und zwei Batterien Typ AAA |
25 bis 95 % | |
±3%RH (25 to 75)%RH, ±5%RH otherwise | |
±1°C (0 to 40°C) otherwise ±2°C | |
ABS-Kunststoff | |
Festkörper | |
1 °F | |
0,62 in. | |
2,62 in. | |
7 in. | |
2,5 oz. | |
Zur Überwachung der Luftbedingungen in Klimaschränken, Lagerbereichen für Chemikalien, Reinräumen, Inkubatoren und Lagerräumen | |
ISO 17025, A2LA, NIST |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.