Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Infrarot-Thermometerpistole
Misst sofort, in weniger als einer Sekunde an jeder Oberfläche die Temperatur
Marke: Fisherbrand™ 90012-57
Includes: 9 V-Batterie
Beschreibung
Das einzigartige Design ermöglicht einhändige Schnappschuss-Messungen. Die Fisher Scientific™ Traceable™ Infrarot-Thermometerpistole nimmt sofortige Temperaturmessungen in weniger als einer Sekunde an jeder Oberfläche vor.
- Laser-Sichtstrahl ermöglicht das präzise Anvisieren der Zieloberfläche
- Sichtfeld beträgt 50:1 (Beispiel: Liest einen Punkt in der Größe von 6 Zoll aus einer Entfernung von 25 Fuß)
- Mit Hintergrundbeleuchtung, Datenhaltung (friert den Anzeigewert ein), Laser, Batteriestandsanzeige und °C/°F-Tasten
- 15-077-970 verfügt außerdem über einen Min/Max-Speicher, Durchschnittswerte und Alarme für hohe/niedrige Werte
- Temperaturbereich von -50° bis +1000 °C/+58° bis +1832 °F
- Die Auflösung beträgt 0.1° bis 200°, 1°über 200°; Genauigkeit ±1.5 % +2 °C
Bestellinformation
Abmessungen: 9 x 4 x 2.25 in. (22.9 x 10.2 x 5.7 cm); Gewicht: 10 oz.
Certifications
Traceable-Bescheinigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Normen mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten ISO 17025-Kalibrierlabor.
Spezifikation
ISO 17025, A2LA, NIST | |
Lebensmittelzubereitung, Pharmazie, Anwendung im Feld, Elektronik und Sicherheitsinspektionen | |
0.1 bis 200, 1 über 200 °C | |
0.283 kg | |
1832 °F | |
-58 °F | |
-50 °C bis +1000 °C | |
9V Alkaline | |
Digital |
0,1 bis 1 in 0,01-Stufen | |
9 V-Batterie | |
10 oz. | |
Infrared Thermometer | |
1000 °C | |
-50 °C | |
Yes | |
±1,5% | |
10 cm |