Learn More
Includes: Handliche Taschenhalterung, Schlüsselband, Batterien
Beschreibung
Anwenderfreundlich — Einfach einschalten und in weniger als einer Sekunde den Messwert ablesen. Fisher Scientific™ Traceable™ Infrarot-Thermometer mit Taschenhalterung bieten eine einfache Bedienung per Point-and-Shoot-Verfahren.
- Die Einheiten zeigen sowohl Grad Fahrenheit als auch Grad Celsius beliebiger Oberflächen an — feste und halbfeste Stoffe sowie flüssige Substanzen
- Nicht-invasive, berührungslose Messungen eignen sich ideal für die Lebensmittelzubereitung, Biowissenschaften, Pharmazeutika, Erdölprodukte, Reinräume, Elektronik und den Einsatz vor Ort
- Der Befehl “HOLD” friert die Anzeige beim aktuellen Messwert ein. Das Anzeigefeld ist 1:1
- Die Anzeige zeigt einen niedrigen Batteriestand an
- Der feste Emissionsgrad von 0,95 gilt für 90 % aller Anwendungen
- Auflösung: 0,1°
- Genauigkeit: ±1 °C +2 %
- Abmessungen: 3,25 × 0,75 in. (8,3 × 1,9 cm)
- Gewicht: 0,75 oz.
Certifications
Traceable-Bescheinigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Normen mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten ISO 17025-Kalibrierlabor.
Spezifikation
ISO 17025, NIST | |
Lebensmittel-, Pharma-, Erdöl-, Elektronik- und Biowissenschaften-Industrie, Reinräume und Feldanwendungen | |
0,1 °C | |
0,021kg | |
428 °F | |
-27,4 °F | |
-33°bis +220 °C | |
LR44 1.5V | |
Digital |
0,95 (fest) | |
Befestigungsclip, Schlüsselanhänger mit Band, Batterie | |
0,75 oz. | |
Pocket Infrared Thermometer | |
220 °C | |
-33 °C | |
Yes | |
±1 °C | |
1.9 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Traceable™ Infrarotthermometer mit Taschenhalterung > Mit Taschenhalterung
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur