Learn More
BD GasPak™ EZ Gaserzeugungsanlagen und Zubehör: Inkubationsgestelle
Katalysatorfrei und praktisch, zur Erzeugung anaerober, mikroaerophiler oder CO2-reicher Umgebungen
Marke:  BD 260674
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11717204
  • 119.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Katalysatorfrei und praktisch, zur Erzeugung anaerober, mikroaerophiler oder CO2-reicher Umgebungen
Fasst 30 bis 33 Petrischalen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EZ Inkubationsgestell
Petrischalen (30 bis 33)
Jeweils
Primäre Isolierung und Züchtung von anaeroben, mikrophilen oder capnophilen Bakterien mittels gaserzeugendem Beutelchen
GasPak
Groß
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
BD GasPak™ EZ Gaserzeugungsanlagen und Zubehör: Inkubationsgestelle > Großes Gestell für Inkubationsbehälter