Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Digitale Tachometer
Plastisches 0,5 Zoll große Anzeige. Das Fisher Scientific Traceable Digitale Tachometer misst die Geschwindigkeit einer Zentrifuge aus einem Abstand von bis zu 12 Zoll (30 cm).
Marke:  Fisherbrand™ 90028-49
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11724276
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Includes:
  • Das Modell zur sowohl kontaktlosen Messung als auch Messung mit Kontakt wird mit vier 1,5 V-Alkalibatterien Typ AA, einem robusten Koffer aus ABS-Kunststoff, selbstklebenden reflektierenden Etiketten, Innenbeleuchtung, einem Konus und zwei Rädern (für Messgeschwindigkeiten) und einem Transportkoffer geliefert
  • Das Modell für kontaktlose Messungen wird mit vier 1,5 V-Alkalibatterien Typ AA, einem robusten Koffer aus ABS-Kunststoff, selbstklebenden reflektierenden Etiketten, Innenbeleuchtung und einem Transportkoffer geliefert
Beschreibung
Beschreibung
Vivid Anzeige, Höhe 0.5 Zoll. Ein Fisherbrand Traceable Digital-Tachometer misst die Drehzahl einer Zentrifuge aus der Entfernung von bis zu 12 Zoll (30 cm). Fünfstellige LCD-Anzeige; Speicherfunktion zum Abrufen des höchsten, des niedrigsten und des letzten Messwerts. Robustes Gehäuse aus ABS.
  • Fünfstelliges LCD; die Speicherfunktion ermöglicht das Abrufen des höchsten, niedrigsten und letzten Messwerts
  • Robustes ABS-Gehäuse
Modell für berührungslose und Kontaktmessungen
  • Verwenden Sie den berührungslosen Sensor für schnelle Messungen in U/min und den Kontaktsensor für direkte Messungen in Fuß/Minute oder Meter/Minute
  • Ermittelt Geschwindigkeiten von 0,1 bis 99.999 U/min; die Auflösung beträgt 0,1 unter 1.000 und 1 über 1.000
  • Der Kontaktsensor liefert Messungen von 0,1 bis 19.999 U/min, 0,05 bis 1999,9 m/min oder 0,2 bis 6560 ft./min; die Genauigkeit beträgt 0,05 % + 0,1 U/min von 0 bis 999,9 U/min und 0,05 % + 1 U/min von 1.000 bis 99.999 U/min
  • Abmessungen: 8,50 L × 2,50 B × 1,50 in. H (21,5 × 6 × 4 cm); Gewicht: 10,50 oz. (298 g)
Modell für berührungslose Messungen
  • Ermittelt Geschwindigkeiten von 10 bis 99.999 U/min; die Auflösung beträgt 0,1 unter 1.000 und 1 über 1.000
  • Misst die Geschwindigkeit einer Zentrifuge aus einem Abstand von 2 bis 78 in. (5,1 bis 198 cm)
  • Das Gerät hat eine Genauigkeit von 0,05 % der Vollskala
  • Ein Anzeige auf dem Displayfeld warnt automatisch bei schwacher Batterie
  • Abmessungen: 7,50 L × 2,75 B × 1,50 in. H (19 × 7 × 4 cm); Gewicht: 9 oz. (255 g)
Certifications
Traceable Zertifikat mit individueller Seriennummer wird durch ein Kalibrierlabor (akkreditiert durch A2LA™ und zertifiziert nach ISO 17025) zur Bestätigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Standards bereitgestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Digitaler Tachometer
1,5 in.
7.5 in.
255 g
7 cm
1 bis 99.999 U/min
Nur berührungslose Messungen
0,05 % +0,1 U/min (von 0 bis 999,9 U/min), 0,05 % +1 U/min (von 1.000 bis 99.999 U/min)
4 cm
9 oz.
2,75 in.
Vivid 0,5 Zoll hohe Anzeige
0,1 (unter 1.000 U/min), 1 (über 1.000 U/min)
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Traceable™ Digitale Tachometer > Rückführbare digitale Tachometer