Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Digitale Messschieber aus Karbonfaser
Einfache Umschaltung zwischen Inch und Millimeter
42.65 CHF - 42.95 CHF
Spezifikation
Material | Kohlefaser |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Messung von Außen- und Innendurchmessern |
Produkttyp | Messschieber, digital |
Produktcode | Marke | Gewicht (angloamerikanisch) | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gewicht (angloamerikanisch) | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11777105
|
Fisherbrand™
90024-51 |
1 oz. | 0,25 kg |
42.95 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
11787105
|
Fisherbrand™
90024-49 |
2 oz. | 0,57 kg |
42.65 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
Beschreibung
Einfache Umschaltung zwischen Inch und Millimeter
Zur Messung von Außen- oder Innendurchmessern. Ergonomisches Design. Keinerlei Schmierung der ultraglatten Gleitschiene erforderlich.
- Großes Digitaldisplay: Höhe 0.3 in
- Hergestellt aus starkem Kohlefaserverbundwerkstoff
- Größer-als oder kleiner-als-Ergebnisse ohne Berechnungen
- Null-Taste setzt das Gerät sofort an beliebiger Stelle zurück
- Laufzeit mit dem mitgelieferten Akku: 10,000 Stunden
- Auflösung: 0.01 in. und 0.1 mm
- Genauigkeit: ±0.01 in. und ±0.2 mm
4 in.-Version
- Bereich: 0 bis 4 in. (0 bis 100 mm)
- Abmessungen: 7 × 2.5 in.
- Gewicht: 1 oz.
- Bereich: 0 bis 6 in. (0 bis 150 mm)
- Abmessungen: 9.5 × 3 in.
- Gewicht: 2 oz.
Compliance
Traceable Zertifikat mit individueller Seriennummer wird durch unser Kalibrierlabor (akkreditiert durch A2LA™ und zertifiziert nach ISO 17025) zur Bestätigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Standards bereitgestellt.
Spezifikation
Kohlefaser | |
Zur Messung von Außen- und Innendurchmessern | |
Messschieber, digital |