Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Digitale Messschieber aus Karbonfaser
Einfache Umschaltung zwischen Inch und Millimeter
Marke:  Fisherbrand™ 90024-49
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11787105
  • 42.65 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Einfache Umschaltung zwischen Inch und Millimeter
Zur Messung von Außen- oder Innendurchmessern. Ergonomisches Design. Keinerlei Schmierung der ultraglatten Gleitschiene erforderlich.
  • Großes Digitaldisplay: Höhe 0.3 in
  • Hergestellt aus starkem Kohlefaserverbundwerkstoff
  • Größer-als oder kleiner-als-Ergebnisse ohne Berechnungen
  • Null-Taste setzt das Gerät sofort an beliebiger Stelle zurück
  • Laufzeit mit dem mitgelieferten Akku: 10,000 Stunden
  • Auflösung: 0.01 in. und 0.1 mm
  • Genauigkeit: ±0.01 in. und ±0.2 mm
4 in.-Version
  • Bereich: 0 bis 4 in. (0 bis 100 mm)
  • Abmessungen: 7 × 2.5 in.
  • Gewicht: 1 oz.
6 in.-Version
  • Bereich: 0 bis 6 in. (0 bis 150 mm)
  • Abmessungen: 9.5 × 3 in.
  • Gewicht: 2 oz.
Compliance
Traceable Zertifikat mit individueller Seriennummer wird durch unser Kalibrierlabor (akkreditiert durch A2LA™ und zertifiziert nach ISO 17025) zur Bestätigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Standards bereitgestellt.
Spezifikation
Spezifikation
Messschieber, digital
2 oz.
Kohlefaser
Zur Messung von Außen- und Innendurchmessern
0,57 kg
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Traceable™ Digitale Messschieber aus Karbonfaser > Bereich: 0 bis 150 cm; Abmessungen: 24.13 x 7.63 cm; 0.056 kg