Learn More
Includes: Magnetische Rückseite, Klappständer, Befestigungsklammer, Öffnung zur Befestigung eines Tragebands, Batterie, Uhr- und Speicherfunktion
Beschreibung
Praktischer Einkanal-Zeitschaltuhr für den Labortisch.
- Zeitanzeige: Countdown von 100 min; Countup bis 60 min
- Genauigkeit: 0.01 %
- Auflösung: 1 s
- Anzeige: 0.375 in. hohe LCD-Anzeige
- Zählt nach Erreichen von Null wieder hoch
- Vollständiges Tastenfeld (Tasten 0 bis 9)
- Alarm: Eine Minute, kann automatisch oder manuell abgestellt werden
- Befestigungsklammer, Öffnung zur Befestigung eines Tragebandes, Uhr- und Speicherfunktion
- Abmessungen: 5.71 x 6.35 x 1.27 cm (2.25 x 2.5 x 0.5 in.)
Certifications
Traceable Zertifikat mit individueller Seriennummer wird durch ein Kalibrierlabor (akkreditiert durch A2LA™ und zertifiziert nach ISO 17025) zur Bestätigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Standards bereitgestellt.
Spezifikation
Hand/Tisch-Timer | |
1 Min. | |
LCD | |
5.71 x 6.35 x 1.27 cm | |
5.71 cm | |
6.35 cm | |
0,37 in. | |
0.93 cm | |
42,52 g | |
NIST |
99 min 59 s bis 1 s | |
0,01 % | |
D357/357A | |
2,25 in. | |
2,5 in. | |
0,5 in. | |
1.27 cm | |
1,5 oz. | |
Magnetische Rückseite, Klappständer, Befestigungsklammer, Öffnung zur Befestigung eines Tragebands, Silberoxidbatterie, Uhr- und Speicherfunktion, Gehäuse aus ABS-Kunststoff |