Learn More
IBA Solutions For Life Science StarGate™ Upstream-Fusionsvektor pNFUSE-IBA
Zur Upstream-Positionierung eines eingefügten Gens im endgültigen Fusion-Donor-Vektor, wenn zwei oder mehr in separaten Donor-Vektoren geklonte Gene mit dem StarGate™ Transfer-Klonierungssystem verknüpft werden.
Marke:  IBA Solutions For Life Science 5-1631-001
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15693718
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Stargate™ bietet ein einfaches Klonierungsverfahren zur schnellen und hocheffizienten Subklonierung eines beliebigen Gens von Interesse (GOI) zur Verwendung in der funktionellen Expression, Aufreinigung, Detektion und Immobilisierung oder Trennung von rekombinanten Proteinen.
  • Minimale zusätzliche Modifikation des Gens durch kurze kombinatorische Stellen
  • Inhärente hochgradige Klonierungseffizienz durch eine gezielte Reaktion (kein Gleichgewicht)
  • Gene werden in einem Donor-Vektor kloniert und dann parallel in Akzeptor-Vektoren übertragen, die eine unterschiedliche genetische Umgebung bereitstellen
  • Einfache Verbindung von zwei oder mehr Genen, die in separaten Donor-Vektoren kloniert werden, mit Fusionsvektoren, die unter Verwendung einer Einrohrreaktion zusammengesetzt werden
    • Das vor dem Computer zu positionierende GOI wird in ein pNFUSE-IBA-Derivat übertragen, das die intergene Region (IR) angibt:
      • IRES11: Bietet eine interne ribosomale Eintrittsstelle (IRES) aus dem Enzephalomyocarditis-Virus für die separate, kappenunabhängige Translation von nachgeschaltetem Cistron in Säugetierzellen
      • SD11: IR beinhaltet eine Shine Dalgarno (SD)-Sequenz zur Translation von Downstream-Cistron auf vergleichbarem Niveau mit dem Upstream-Cistron in Bakterienzellen
      • LINK11: Gene von Interesse werden durch eine Sequenz, die den 10-Aminosäuren-Linker GlySerGlyGlyGlySerGlyGlyGlySer kodiert, fusioniert
      • LINK12: Gene von Interesse werden durch eine Sequenz, die den 15-Aminosäuren-Linker GlySerGlyGlySerGlyGlyGlyGlySerGlyGlyGlyGlySer kodiert, fusioniert
    • Die Downstream zu positionierenden GOIs werden in einen pCFUSE-IBA11-Vektor übertragen (identisch, unabhängig von IR)
Spezifikation
Spezifikation
Lösung, flüssig
Resistenz: Ampicillin
8
20 μL TE-Puffer: 10 mmol/l Tris-HCl, 1 mmol/l EDTA je 5 μl pCFUSE-IBA11
250 ng/μl
5μ g
Upstream-Positionierung, Verschmelzen von geklonten Genen von Interesse
Stargate™ System-Derivate
IR: Interne ribosomale Eintrittsstelle (IRES) durch das Enzephalomyocarditis-Virus
Fusionsvektor
2 °C bis 8 °C für häufige Verwendung, -20 °C für Langzeitlagerung
IRES11
Durchsichtig
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
IBA Solutions For Life Science StarGate™ Upstream-Fusionsvektor pNFUSE-IBA > StarGate pNFUSE-IBA Fusionsvektor: Intergene Region IRES11