Learn More
Includes: Befestigungsclip und magnetische Rückseite, Batterie Typ AAA mit 3 Jahren Betriebsdauer, Gehäuse aus ABS-Kunststoff
Beschreibung
Der für allgemeine Zeitmessungen vorgesehene und als Tischgerät ausgeführte Fisher Scientific™ Traceable™ 20-Stunden-Zeitnehmer ist mit einem Zeitnehmerkanal und einer einzeiligen Anzeige ausgestattet. Dieses Gerät hat keine Tageszeituhr.
- Zeitanzeige: 20 Stunden
- Auflösung: 1 min
- Genauigkeit: 0.01 %
- Anzeige: 0.75 in. hohe LCD-Anzeige, aus einer Entfernung von 20 ft. ablesbar
- Alarm: 1 Minute, manuelle oder automatische Abschaltung
- Abmessungen (L x B x H): 1.3 × 5.1 × 8.9 cm (0.5 × 2 × 3.5 in.)
Certifications
Traceable Zertifikat mit individueller Seriennummer wird durch ein Kalibrierlabor (akkreditiert durch A2LA™ und zertifiziert nach ISO 17025) zur Bestätigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Standards bereitgestellt.
Spezifikation
Hand/Tisch-Timer | |
Audible/Visible | |
1 Min. | |
Silberoxid | |
0.93 cm | |
56,66 g | |
NIST |
20 Stunden bis 1 Minute | |
0,01 % | |
LCD | |
0,37 in. | |
2 oz. | |
Befestigungsclip und magnetische Rückseite, Batterie Typ AAA mit 3 Jahren Betriebsdauer, Gehäuse aus ABS-Kunststoff |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30