Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extraktionsaufsätze nach Twisselmann
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 05415143
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10421093
  • 270.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Extraktionsaufsätze
  • nach Twisselmann
  • Mit Vakuummantel
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
150 ml
Borosilikatglas 3.3
Je 1
NS 45/40
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente Extraktionsaufsätze nach Twisselmann > 150 ml