Learn More
Fisherbrand™ Einweg-Ausgießformen
For use in the preparation of pathology specimens
Marke:  Fisherbrand™ 22-363-554
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18405902
  • 22.27 CHF / 500 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
For use in the preparation of pathology specimens
  • Erhältlich in den gängigen Grundformgrößen; kann mit denselben Arten und Typen von Kassetten und Einbettungsringen verwendet werden
  • Die Formen sind aus einem speziell formulierten Kunststoff hergestellt, der einen hervorragenden Wärmeaustausch bietet.
  • Eine glatte Innenfläche und runde Ecken erleichtern die Probenentnahme
Spezifikation
Spezifikation
Ausgießform
2.4 cm
0,94 Zoll
0.5 cm
0,94 x 0,94 x 0,19 Zoll (2,4 x 2,4 x 0,5 cm)
Kann mit den gleichen Arten und Typen von Kassetten und Einbettringen verwendet werden und ermöglicht einen hervorragenden Wärmeaustausch
Kunststoff
2.4 cm
0,94 Zoll
0,19 Zoll
Ja
500/Pk.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Einweg-Ausgießformen > 24 x 24 x 5mm