Learn More
Fisherbrand™ Einweg-Ausgießformen
For use in the preparation of pathology specimens
22.27 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Ausgießform |
---|---|
Material | Kunststoff |
Tiefe (metrisch) | 0.5 cm |
Tiefe (angloamerikanisch) | 0,19 Zoll |
Einwegprodukt | Ja |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
18405902
|
Fisherbrand™
22-363-554 |
2.4 cm | 2.4 cm |
22.27 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
For use in the preparation of pathology specimens
- Available in common base mold sizes; can be used with the same styles and types of cassettes and embedding rings
- Molds are made from specially formulated plastic, offering excellent thermal exchange
- A smooth interior finish and round corners facilitate specimen removal
Spezifikation
Ausgießform | |
0.5 cm | |
Ja | |
500/Pk. |
Kunststoff | |
0,19 Zoll | |
Kann mit den gleichen Arten und Typen von Kassetten und Einbettringen verwendet werden und ermöglicht einen hervorragenden Wärmeaustausch |