Learn More
Fisherbrand™ Solarbetriebener Tischrechner
Die solarbetriebene Einheit lässt sich bei allen Lichtverhältnissen ablesen
28.62 CHF - 33.75 CHF
Spezifikation
Displaytyp | Digital |
---|---|
Displaymaße | 0,75 in. |
Tastenfeld | Große Tasten |
Höhe (angloamerikanisch) | 0.18 Zoll |
Höhe (metrisch) | 0,9 cm |
Includes: Integrierte Solarzellen und Anleitung
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11863172
|
Fisherbrand™
93679-18 |
Tischrechner – 8-stellig |
28.62 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11734416
|
Fisherbrand™
93679-20 |
Tischrechner – 12-stellig |
33.75 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Die solarbetriebene Einheit lässt sich bei allen Lichtverhältnissen ablesen
- Kann Kettenrechnungen durchführen
- Sehr große Tasten sowie 8- oder 12-stellige, 1.9 cm (0.75 in.) große LCD-Anzeige, abgewinkelt zur Vermeidung von Reflexblendungen
- Die Version mit 12-stelliger Anzeige kann Zahlen zwischen 999,999,999,999 und 0.000000000001 anzeigen, ohne dafür wissenschaftliche Formulierungen oder Symbole zu verwenden
- Das widerstandsfähige Gehäuse aus ABS-Kunststoff hält auch dem rauen Laboralltag stand
- Standfüße verhindern, dass das Gerät mit verschütteten Flüssigkeiten in Berührung kommt
- Abmessungen: 16.5 × 11.4 × 0.9 cm L x B x H (6.5 × 4.5 × 0.18 in.)
- Gewicht: 0.113 kg (4 oz.)
Spezifikation
Digital | |
Große Tasten | |
0,9 cm | |
16,5 cm | |
11,4 cm | |
113,3 g | |
Ideal für raue Laboranwendungen |
0,75 in. | |
0.18 Zoll | |
6,5 in. | |
4,5 in. | |
4 oz. | |
Batterie, Solarzelle | |
Integrierte Solarzelle und Anleitung |