Learn More
Fisherbrand™ RET Basic Magnetrührer
Zuverlässigkeit und einfache Plug-and-Play-Funktion — optimal für routinemäßige Rühranwendungen
Marke:  Fisherbrand™ 88860012
388.45 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15356607
  • 416.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Alle Geräte werden mit zwei rutschfesten Plattenabdeckungen aus Silikon geliefert (1 schwarz, 1 weiß)
Beschreibung
Beschreibung
Zuverlässigkeit mit dem sofort betriebsbereiten RT Basic Magnetrührer erleben, der ideal für Routine-Rühranwendungen geeignet ist. Drei zur Auswahl stehende Größen—120, 170 oder 220 mm — alle mit einem leichten Design, niedrigem Profil und einer äußerst kleinen Stellfläche. Das Oberteil und der Körper des RT Basic Rührers sind aus Polypropylen mit chemischer Beständigkeit und besitzen eine starke, magnetische Kupplung, um ein konsistentes Rühren während experimenteller Verfahren sicherzustellen, sowie einen bürstenlosen DC-Motor, der keine Hitze entwickelt. Die analoge Geschwindigkeitssteuerung reicht von 150 bis 2500 U/min Alle Einheiten verfügen über rutschfeste Silikonplattenabdeckungen für einen zusätzlichen Schutz gegen das Verschütten von Flüssigkeiten.
  • Leichte Bauweise mit niedrigem Profil und kleiner Stellfläche
  • Starke, magnetische Kupplung, um ein konsistentes Rühren während experimenteller Verfahren sicherzustellen
  • Bürstenloser DC-Motor, der keine Hitze entwickelt und die Probe “kocht”
  • Oberteil und Gehäuse aus Polypropylen für eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • Drei Größen—120, 170 oder 220 mm
  • Analoge Geschwindigkeitssteuerung: 150 bis 2500 U/min
  • Abnehmbarer Stecker
  • Niedriger Stromverbrauch
Serviceleistungen
2 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
150 bis 2.500 U/min
5 l
6 W
220 mm
2,56 in.
9,06 in.
9,06 in.
50/60 Hz
Bürstenlos, DC
Polypropylen
100/240 V
8,66 in.
9,06 x 9,06 x 2,56 in. (230 x 230 x 65 mm)
65 mm
230 mm
230 mm
Kabelsatz mit verschiedenen Steckern
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Fisherbrand™ RET Basic Magnetrührer > 5 l, Kabelsatz mit verschiedenen Steckern