Learn More
Masterflex™ Ersatzschläuche aus Silikon für Minipumpen
Diese Schläuche bieten eine feine Auflösung mit einem breiten Durchflussbereich, der für Lebensmittel, Pharmazeutika und andere kritische Lösungen verwendet wird. Masterflex™ Ersatz-Silikonschläuche für Minipumpen sind für die Verwendung mit Peristaltikschlauchpumpen mit variabler Drehzahl konzipiert.
64.85 CHF - 97.20 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 25 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 7,5 m
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bieten feine Auflösung mit einem breiten Durchflussbereich, der für Lebensmittel, Pharmazeutika und andere kritische Lösungen verwendet wird.
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -80 °F
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Innendurchmesser (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Innendurchmesser (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11751555
Unterlagen ansehen
Masterflex™
90024-25
3/32 in.
64.85 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 03-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15164195
Unterlagen ansehen
Masterflex™
90024-28
1/50 in. Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Diese Schläuche bieten eine feine Auflösung mit einem breiten Durchflussbereich, der für Lebensmittel, Pharmazeutika und andere kritische Lösungen verwendet wird. Fisherbrand™ Ersatz-Silikonschläuche für Minipumpen sind für die Verwendung mit Peristaltikschlauchpumpen mit variabler Drehzahl konzipiert.
  • Langlebige Silikon-Ersatzschläuche für Minipumpen
  • Länge: 7.5 m (25 ft.)
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
7,5 m
-80 °F
500 °F
Schläuche
25 ft.
Bieten feine Auflösung mit einem breiten Durchflussbereich, der für Lebensmittel, Pharmazeutika und andere kritische Lösungen verwendet wird.
-62 °C
260 °C