Learn More
Masterflex™ Ersatzschläuche aus Silikon für Minipumpen
Diese Schläuche bieten eine feine Auflösung mit einem breiten Durchflussbereich, der für Lebensmittel, Pharmazeutika und andere kritische Lösungen verwendet wird. Masterflex™ Ersatz-Silikonschläuche für Minipumpen sind für die Verwendung mit Peristaltikschlauchpumpen mit variabler Drehzahl konzipiert.
Marke:  Masterflex™ 90024-25
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11751555
  • 64.85 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Diese Schläuche bieten eine feine Auflösung mit einem breiten Durchflussbereich, der für Lebensmittel, Pharmazeutika und andere kritische Lösungen verwendet wird. Fisherbrand™ Ersatz-Silikonschläuche für Minipumpen sind für die Verwendung mit Peristaltikschlauchpumpen mit variabler Drehzahl konzipiert.
  • Langlebige Silikon-Ersatzschläuche für Minipumpen
  • Länge: 7.5 m (25 ft.)
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
2,38 mm
7,5 m
-80 °F
500 °F
Schläuche
3/32 in.
25 ft.
Bieten feine Auflösung mit einem breiten Durchflussbereich, der für Lebensmittel, Pharmazeutika und andere kritische Lösungen verwendet wird.
-62 °C
260 °C