Learn More
Masterflex™ Ersatzschläuche aus Silikon für Minipumpen
Diese Schläuche bieten eine feine Auflösung mit einem breiten Durchflussbereich, der für Lebensmittel, Pharmazeutika und andere kritische Lösungen verwendet wird. Masterflex™ Ersatz-Silikonschläuche für Minipumpen sind für die Verwendung mit Peristaltikschlauchpumpen mit variabler Drehzahl konzipiert.
Marke:  Masterflex™ 90024-28
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15164195
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Diese Schläuche bieten eine feine Auflösung mit einem breiten Durchflussbereich, der für Lebensmittel, Pharmazeutika und andere kritische Lösungen verwendet wird. Fisherbrand™ Ersatz-Silikonschläuche für Minipumpen sind für die Verwendung mit Peristaltikschlauchpumpen mit variabler Drehzahl konzipiert.
  • Langlebige Silikon-Ersatzschläuche für Minipumpen
  • Länge: 7.5 m (25 ft.)
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
0,5 mm
7,5 m
-80 °F
500 °F
Schläuche
1/50 in.
25 ft.
Bieten feine Auflösung mit einem breiten Durchflussbereich, der für Lebensmittel, Pharmazeutika und andere kritische Lösungen verwendet wird.
-62 °C
260 °C