Learn More
Fisherbrand™ Sonden für Model 50 und 120 Sonic Dismembratoren
1/4 in.-Sonde für die Verarbeitung von Mengen zwischen 10 und 50 ml
394.00 CHF - 533.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Sonde
Verpackungsmenge 1 Sonde
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Amplitude Durchmesser (angloamerikanisch) Durchmesser (metrisch) Volumenbereich (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Amplitude Durchmesser (angloamerikanisch) Durchmesser (metrisch) Volumenbereich (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12921181
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB4423
Maximal 200 μm 0,078 Zoll (5/64 Zoll) 2 mm 0,2 bis 5 ml
517.92 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
12911181
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB4422
Maximal 180 μm 0.12 Zoll 0,3 cm 0,5 bis 15 ml
394.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12931181
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
FB4435
Maximal 120 μm 0.25 Zoll 0,63 cm 10 bis 50 ml
533.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Diese Fisher Scientific™ Sonden sind für den Gebrauch mit Ultraschall-Homogenisatoren der Modelle 50 und 120 vorgesehen.
  • Sonden für 50/120 Ultraschall-Homogenisator
Spezifikation
Spezifikation
Sonde
1 Sonde
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Sonden für Model 50 und 120 Sonic Dismembratoren