Learn More
Fisherbrand™ Sonden für Model 50 und 120 Sonic Dismembratoren
1/4 in.-Sonde für die Verarbeitung von Mengen zwischen 10 und 50 ml
Marke:  Fisherbrand™ FB4422
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12911181
  • 394.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Diese Fisher Scientific™ Sonden sind für den Gebrauch mit Ultraschall-Homogenisatoren der Modelle 50 und 120 vorgesehen.
  • Sonden für 50/120 Ultraschall-Homogenisator
Spezifikation
Spezifikation
Maximal 180 μm
0,5 bis 15 ml
1/8 in.
3 mm
1 Sonde
Sonde
0.12 Zoll
0,3 cm
Ultraschall-Homogenisator Modell 50 und 120
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Sonden für Model 50 und 120 Sonic Dismembratoren > Sonde; 1/8 in.; Verarbeitungsvolumen: 0,5 bis 15mL