Learn More
Fisherbrand™ Minizentrifuge für Platten
Speziell für die schnelle und einfache Zentrifugation von Proben in PCR-Platten oder Mikrotiterplatten entwickelt
930.00 CHF
Spezifikation
Fassungsvermögen 2 Platten
Max. Geschwindigkeit 2.500 U/min
Typ Mini Plate
Enthält 2 Jahre Garantie
Nettogewicht 3,5 lb. (1,58 kg)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Elektrische Anforderungen Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Elektrische Anforderungen Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
11766427
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
C1000-FIS-230V
230 V 2 Jahre Garantie Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Speziell für die schnelle und einfache Zentrifugation von Proben in PCR-Platten oder Mikrotiterplatten entwickelt
  • Drehzahl: 2500 U/min
  • Fassungsvermögen: 2 Platten
  • Gewicht: 1.5 kg (3.5 lbs)
  • Abmessungen: 6 Zoll×6 Zoll×7 Zoll
  • Außergewöhnlich kleine Stellfläche
  • Rotor für schnellen Start bis zum Anschlag
Zwei Standard-Mikrotiterplatten werden durch eine Öffnung in der Oberseite des Geräts geladen. Versiegelte Platten werden vertikal geladen, und die Oberflächenspannung hält die Proben an ihrem Platz, sodass keine Gefahr des Verschüttens von Proben besteht. Sobald der Deckel geschlossen ist, beschleunigt der Rotor schnell auf 2,500 U/min. Durch Drücken der Taste „Öffnen“ wird die Reibungsbremse aktiviert und der Rotor wird schnell gestoppt. Für temperaturempfindliche Anwendungen kann die Plattenzentrifuge in einem kalten Raum verwendet werden.
Bestellinformation
  • Kann verwendet werden mit:
  • Adapter Für PCR-Streifenröhrchen — Kat. Nr. 14100142 [separat erhältlich]
Spezifikation
Spezifikation
2 Platten
Mini Plate
3,5 lb. (1,58 kg)
2.500 U/min
2 Jahre Garantie
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Minizentrifuge für Platten