Learn More
Fisherbrand™ Minizentrifuge für Platten
Speziell für die schnelle und einfache Zentrifugation von Proben in PCR-Platten oder Mikrotiterplatten entwickelt
Marke:  Fisherbrand™ C1000-FIS-230V
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11766427
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Includes: Miniplattenzentrifuge, 230 V (internationale Spannung)
Beschreibung
Beschreibung
Speziell für die schnelle und einfache Zentrifugation von Proben in PCR-Platten oder Mikrotiterplatten entwickelt
  • Drehzahl: 2500rpm
  • Fassungsvermögen: 2 Platten
  • Gewicht: 1,5 kg (3,5 lbs.)
  • Abmessungen: 6 Zoll × 6 Zoll × 7 Zoll
  • Außergewöhnlich kleine Stellfläche
  • Rotor für schnellen Start bis zum Anschlag
Zwei Standard-Mikrotiterplatten werden durch eine Öffnung in der Oberseite des Geräts geladen. Versiegelte Platten werden vertikal geladen, und die Oberflächenspannung hält die Proben an ihrem Platz, sodass keine Gefahr des Verschüttens von Proben besteht. Sobald der Deckel geschlossen ist, beschleunigt der Rotor schnell auf 2500 U/min. Durch Drücken der Taste „Öffnen“ wird die Reibungsbremse aktiviert und der Rotor wird schnell gestoppt. Für temperaturempfindliche Anwendungen kann die Plattenzentrifuge in einem kalten Raum verwendet werden.
Hinweis: Der Betrieb erfolgt mit internationaler Netzspannung von 230 V. Ein 120-V-Produkt ist für die USA erhältlich.
Bestellinformation
  • Kann verwendet werden mit:
  • Adapter Für PCR-Streifenröhrchen — Kat. Nr. 14100142 [separat erhältlich]
Spezifikation
Spezifikation
2 Platten
Mini Plate
230 V
230 V
2.500 U/min
2 Jahre Garantie
3,5 lb. (1,58 kg)
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Minizentrifuge für Platten > 230 V