Beschreibung
- Wasserdicht und stoßfest
- Edelstahlsonde ist beständig gegen die meisten Säuren, Basen und Lösungsmittel
- Messwert wird jede Sekunde aktualisiert
- Speicherabruf der höchsten und niedrigsten Temperaturwerte über 5 Stunden hinweg
- Silberoxid-Batterie inklusive
- Breiter Temperaturbereich: -10 bis +200 °C (14 bis 392 °F)
- Auflösung: 0.1° von -20 bis +200 °C, 1 ° außerhalb dieses Bereichs
Spezifikation
Silberoxidbatterie | |
Edelstahlsonde | |
Thermometer | |
200 °C | |
-10 °C | |
- 10 ° bis + 200 °C | |
±1° | |
20.32 cm |
2.54 cm | |
0.1 von -20 bis 200 °C | |
392 °F | |
14 °F | |
14 ° bis 392 °F | |
No | |
Digital |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Min./max.: Thermometer > Min-Max Thermometer
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur