Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Umwälzthermostate für Heizbäder: Modell 4100 H7
Zuverlässige Heizgeräte mit hoher Wattleistung sorgen durch schnelles Aufheizen der Flüssigkeit dafür, dass die Flüssigkeit für Ihre Anwendung geeignet ist.
Marke:  Fisherbrand™ 211111100
1814.39 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24306" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11346661
  • 1940.00 CHF / 1 Stück
Das akademische Best Buy Book 2025
Aktionscode 25081 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Enthält Armaturen zur externen Umwälzung
Beschreibung
Beschreibung
Der Sollwert für die Übertemperaturabschaltung kann vom Anwender frei eingestellt werden, um die spezifische Applikation vor einer Temperaturüberschreitung zu schützen
  • Hochtemperatur- und Niedrigniveauschalter
  • Die kompakte Standfläche spart Platz auf dem Labortisch
    • Vorrichtung für die externe Umwälzung mit 8 und 12 mm-Anschlüssen sowie Vor- und Rücklaufklemmen
    • Alle Badthermostate werden mit einer Badabdeckung geliefert
    • Hochwertige Edelstahlbäder
    • Der Badablass mit integrierten Ventil sitzt bei allen Geräten auf der Frontseite
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
4 bis 7 l
Kraft
Isotemp™ Beheizter Bad-Umwälzthermostat
310 mbar
±0,1 °C
14,3 in.
8,5 in.
15,6 in.
22 lb.
230 V 50 Hz
50 Hz
17
10°C bis 100°C
Externe Zirkulationsarmatur
4100 H7
14,3 x 8,5 x 15,6 in. (363,2 x 215,9 x 396,2 mm)
363,2 mm
215,9 mm
396,2 mm
10 kg
230 V
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Isotemp™ Umwälzthermostate für Heizbäder: Modell 4100 H7 > Modell 4100 H7 (4 bis 7 l); +55,4 °F bis 212 °F; 230 V