Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Umwälzthermostate für Heizbäder: Modell 4100 H7
Zuverlässige Heizgeräte mit hoher Wattleistung sorgen durch schnelles Aufheizen der Flüssigkeit dafür, dass die Flüssigkeit für Ihre Anwendung geeignet ist.
1940.00 CHF
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 4 bis 7 l |
---|---|
Flussrate | 17 |
Pumpentyp | Kraft |
Temperaturbereich | 10°C bis 100°C |
Typ | Isotemp™ Beheizter Bad-Umwälzthermostat |
Includes: Enthält Armaturen zur externen Umwälzung
Produktcode | Marke | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11346661
|
Fisherbrand™
211111100 |
230 V 50 Hz |
1940.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Der Sollwert für die Übertemperaturabschaltung kann vom Anwender frei eingestellt werden, um die spezifische Applikation vor einer Temperaturüberschreitung zu schützen
- Hochtemperatur- und Niedrigniveauschalter
- Die kompakte Standfläche spart Platz auf dem Labortisch
- Vorrichtung für die externe Umwälzung mit 8 und 12 mm-Anschlüssen sowie Vor- und Rücklaufklemmen
- Alle Badthermostate werden mit einer Badabdeckung geliefert
- Hochwertige Edelstahlbäder
- Der Badablass mit integrierten Ventil sitzt bei allen Geräten auf der Frontseite
Spezifikation
4 bis 7 l | |
Kraft | |
Isotemp™ Beheizter Bad-Umwälzthermostat | |
310 mbar | |
±0,1 °C | |
14,3 in. | |
8,5 in. | |
15,6 in. |
17 | |
10°C bis 100°C | |
Externe Zirkulationsarmatur | |
4100 H7 | |
14,3 x 8,5 x 15,6 in. (363,2 x 215,9 x 396,2 mm) | |
363,2 mm | |
215,9 mm | |
396,2 mm |