Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Ultratiefkühltruhen für -86 °C, 3 cu. ft.
Verbesserte Kompressortechnik und anwenderfreundliche Bedienfelder
Marke:  Fisherbrand™ I903CV
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12619265
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Diese Isotemp Tiefkühltruhen besitzen eine verbesserte Kompressortechnologie, anwenderfreundliche Bedienelemente sowie RS-232- und 4 bis 20 mA-Standardausgänge. Das zweistufige Kühlsystem verfügt über einen Kompressor, der einen leisen, zuverlässigen Betrieb ermöglicht. Über das Bedienfeld können Anwenderdefinierte Alarme und Sollwerte eingegeben werden, und es stehen akustische und visuelle Alarme zur Auswahl.
  • Über die RS232 und 4 - 20 mA Standardausgänge können auf einfache Weise unabhängige Überwachungssysteme angeschlossen werden
  • Moderne Systeme mit intuitiven Einstellungen erlauben die Steuerung von Temperatur, Alarmsollwerten, akustischen/visuellen Alarmen und einer 12-stelligen Informationsanzeige
  • Optionale CO-2 und LN2 -Notversorgungssysteme bieten im Falle eines Stromausfalls oder bei mechanischen Störungen zusätzlichen Probenschutz
Langzeitlagerung von biologischen und chemischen Präparaten.
Serviceleistungen
  • USA und Kanada: 2 Jahre auf Material und Verarbeitung
  • Außerhalb Nordamerikas 16 Monate, Teile; zusätzliche 44 Monate Kompressorteile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Isotemp™ Ultratiefkühltruhen für -86 °C, 3 cu. ft. > Kapazität: 3 ft.³ (84.9 l); 230 V/50 Hz; 5.4 A