Learn More
Fisherbrand™ Fülllösungen für accumet™ Doppeldiaphragma Referenzelektroden
Zur Verwendung mit accumet™ Referenzelektroden mit doppelter Verbindung.
91.45 CHF - 94.50 CHF
Spezifikation
Typ | Fülllösung |
---|---|
Enthält | Fünf 60 ml Flaschen |
Diaphragma | Doppel |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12962920
|
Fisherbrand™
01Y562501 |
Accumet Referenzelektrode mit Doppeldiaphragma Innenkammer | |||||||
12972920
|
Fisherbrand™
01Y562601 |
Accumet Referenzelektrode mit Doppeldiaphragma Außenkammer |
94.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Zur Verwendung mit accumet™ Referenzelektroden mit doppelter Verbindung.
Fünf 60 ml Flaschen
Spezifikation
Fülllösung | |
Fünf 60 ml Flaschen | |
Doppel |