Learn More
Fisherbrand™ Fülllösungen für accumet™ Doppeldiaphragma Referenzelektroden
Zur Verwendung mit accumet™ Referenzelektroden mit doppelter Verbindung.
Marke: Fisherbrand™ 01Y562501
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Zur Verwendung mit accumet™ Referenzelektroden mit doppelter Verbindung.
Fünf 60 ml Flaschen
Spezifikation
Accumet Referenzelektrode mit Doppeldiaphragma Innenkammer | |
Fülllösung | |
Fünf 60 ml Flaschen | |
Doppel |