Learn More
Fisherbrand™ Fülllösungen für accumet™ Doppeldiaphragma Referenzelektroden
Zur Verwendung mit accumet™ Referenzelektroden mit doppelter Verbindung.
Marke:  Fisherbrand™ 01Y562601
67.90 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12972920
  • 95.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zur Verwendung mit accumet™ Referenzelektroden mit doppelter Verbindung.
Fünf 60 ml Flaschen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Accumet Referenzelektrode mit Doppeldiaphragma Außenkammer
Fülllösung
Fünf 60 ml Flaschen
Doppel