Learn More
Fisherbrand™ Digitalthermometer mit Edelstahlsonde, 0.25 Zoll-LCD-Bildschirm und Schutz
Leicht ablesbares digitales Handthermometer.
36.05 CHF - 81.90 CHF
Spezifikation
Auflösung 0,1 °C
Produkttyp Digital Thermometer
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -58 °F
Min. Temperatur (metrisch) -50 °C
Calibrated Yes
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Temperaturbereich (angloamerikanisch) Temperaturbereich (metrisch) Genauigkeit Länge (metrisch) Sonde Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Temperaturbereich (angloamerikanisch) Temperaturbereich (metrisch) Genauigkeit Länge (metrisch) Sonde Preis Menge & Verfügbarkeit  
11709715
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
61018-92
-58 °F bis +572 °F -50°C bis 300°C ±0,4 °C 8.9 cm
66.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11759715
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
61018-45
-58° bis +536°F -50°C bis +280°C ±0,4 °C 20 cm
65.10 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11719715
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
90012-14
-58° bis +302°F -50° bis +150°C ±0,2 °C 20 cm
81.90 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11749715
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
90029-10
-58° bis +536°F -50°C bis +280°C ±1 °C 20,32 cm
36.05 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 27-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11729715
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
90012-20
-58° bis +482°F -50 °C bis +250 °C ±1 °C 28.87 cm
43.89 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11739715
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
90012-26
-58 °F bis +572 °F -50°C bis 300°C ±0,5 °C 28.87 cm
65.40 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11789705
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
98769-18
-58 °F bis +572 °F -50°C bis 300°C ±1,5 °C 8.9 cm
37.75 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 27-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Fisher Scientific™ Traceable™ Digitalthermometer mit Stabsonde aus Edelstahl sind chemisch beständig gegen Säuren, Basen und Lösungsmittel und können für die Messung der Temperatur von Gasen, Lebensmitteln und halbfesten Stoffen verwendet werden.
  • Einstichmodelle mit kurzem Stab können sehr gut in der Tasche mitgenommen werden
  • Längere Sonden eignen sich hervorragend zum Messen von Probentemperaturen unter Rühren in tiefen Gefäßen oder Wasserbädern
  • Thermometer mit längeren Abtastraten ermöglichen, dass das Thermometer vor dem Ablesen aus der Probe entfernt werden kann – ideal, wenn die Anzeige in der Messposition schwer lesbar ist
  • Zur Verwendung in Küvetten, im Boden, Inkubatoren, Erdölprodukten und Lebensmitteln
Mehrpunktkalibrierung auf individuell nummerierter Traceable® Bescheinigung garantiert Genauigkeit durch ein gemäß ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) von der A2LA akkreditiertes Kalibrierlabor, verweist auf Rückverfolgbarkeit nach NIST.
Certifications
Die Traceable® Bescheinigung mit individueller Seriennummer wird durch ein A2LA™-akkreditiertes und nach ISO 17025 zertifiziertes Kalibrierlabor erstellt und bestätigt die Rückverfolgbarkeit gemäß NIST™ Normen.
Spezifikation
Spezifikation
0,1 °C
-58 °F
Yes
8 cm
Digital Thermometer
-50 °C
Digital-LCD
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Digitalthermometer mit Edelstahlsonde, 0.25 Zoll-LCD-Bildschirm und Schutz