Learn More
Fisherbrand™ Maßeinheitenumrechner in Kreditkartengröße
Führt mehrere Konvertierungs- und Rechenfunktionen aus
52.09 CHF
Spezifikation
Produkttyp Metrischer Konvertierungsrechner
Displaytyp LCD
Tastenfeld Erhabene, große Ziffer
Abmessungen (L x B) 2,5 x 4,25 Zoll
Höhe (angloamerikanisch) 0,5 in.
Mehr Spezifikationen ansehen
Includes: 1.5-V-Alkali-Mangan-Batterie und integrierte Schutzabdeckung
Produkte 1
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
11784406
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
1001
1.5 V-Alkali-Mangan-Batterie und integrierte Schutzabdeckung N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
Führt mehrere Konvertierungs- und Rechenfunktionen aus
Die Einheit bietet schnelle und präzise Antworten für 126 metrische Konvertierungen. Geben Sie einfach eine Zahl ein, drücken Sie einen Pfeil, und lesen Sie die genaue Metrik oder das US-Äquivalent mit Dezimalpunkt ab.
  • Konvertiert Länge, Fläche, Volumen, Gewicht, Flüssigkeit, Energie und Temperatur
  • Führt englische (Imperial) Konvertierungen durch und verfügt über alle Grundrechenfunktionen
  • Mit erhöhten Tasten, großen Ziffern (0.5 Zoll [1.3 cm]) und einem hellen, 8 einstelligen LCD-Display für einfaches Ablesen und Bedienen
  • Dank der Kreditkartengröße ist es ideal für den Transport an jedem Ort
  • Abmessungen: 2.5 L × 4.25 B × 0.5 Zoll H (6.4 × 11.4 × 1.3 cm). Gewicht: 28 g (1 oz.)
Spezifikation
Spezifikation
Metrischer Konvertierungsrechner
Erhabene, große Ziffer
0,5 in.
6,4 cm
11,4 cm
Mehrere Konvertierungs- und Rechenfunktionen
LCD
2,5 x 4,25 Zoll
2,5 in.
4,25 in.
1 oz.
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Maßeinheitenumrechner in Kreditkartengröße