Learn More
Fisherbrand™ Maßeinheitenumrechner in Kreditkartengröße
Führt mehrere Konvertierungs- und Rechenfunktionen aus
Marke: Fisherbrand™ 1001
Includes: 1.5-V-Alkali-Mangan-Batterie und integrierte Schutzabdeckung
Beschreibung
Führt mehrere Konvertierungs- und Rechenfunktionen aus
Die Einheit bietet schnelle und präzise Antworten für 126 metrische Konvertierungen. Geben Sie einfach eine Zahl ein, drücken Sie einen Pfeil, und lesen Sie die genaue Metrik oder das US-Äquivalent mit Dezimalpunkt ab.
- Konvertiert Länge, Fläche, Volumen, Gewicht, Flüssigkeit, Energie und Temperatur
- Führt englische (Imperial) Konvertierungen durch und verfügt über alle Grundrechenfunktionen
- Mit erhöhten Tasten, großen Ziffern (0.5 Zoll [1.3 cm]) und einem hellen, 8 einstelligen LCD-Display für einfaches Ablesen und Bedienen
- Dank der Kreditkartengröße ist es ideal für den Transport an jedem Ort
- Abmessungen: 2.5 L × 4.25 B × 0.5 Zoll H (6.4 × 11.4 × 1.3 cm). Gewicht: 28 g (1 oz.)
Spezifikation
Metrischer Konvertierungsrechner | |
Erhabene, große Ziffer | |
0,5 in. | |
2,5 in. | |
4,25 in. | |
1 oz. | |
1.5 V Alkalibatterie | |
1.5 V-Alkali-Mangan-Batterie und integrierte Schutzabdeckung |
LCD | |
2,5 x 4,25 Zoll | |
1.3 cm | |
6,4 cm | |
11,4 cm | |
28.3 g | |
Mehrere Konvertierungs- und Rechenfunktionen |