Learn More
Fisherbrand™ Korrosionsbeständiger Schaft und Propeller für Überkopfrührer
Hält Chemikalien stand und verhindert Ansammlungen.
454.00 CHF - 585.00 CHF
Spezifikation
Durchmesser (angloamerikanisch) 0.39 Zoll
Durchmesser (metrisch) 1 cm
Zur Verwendung mit (Geräte) Rührwerk
Typ Welle mit Propeller
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Durchmesser (angloamerikanisch) Ventilator Durchmesser (metrisch) Ventilator Länge (angloamerikanisch) Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (angloamerikanisch) Ventilator Durchmesser (metrisch) Ventilator Länge (angloamerikanisch) Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15163007
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
37020-9038
3.5 Zoll 8,89 cm 18 in. 45,72 cm
585.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15153007
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
37020-9037
2.5 Zoll 6,35 cm 12 in. 30,48 cm
454.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt mit dickem Außenmantel aus reinem PTFE
  • Fester innerer Kern aus Edelstahl
  • Welle mit einem Außendurchmesser von 10 mm x Kern mit einem Durchmesser von 1/4 Zoll
  • Die innere Welle ist 1 Zoll länger als die äußere Hülle und ermöglicht so ein direktes Einspannen am Edelstahlteil der Welle
Spezifikation
Spezifikation
0.39 Zoll
1 cm
Rührwerk
Welle mit Propeller
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Korrosionsbeständiger Schaft und Propeller für Überkopfrührer